Learn More
Comprimés catalyseurs de cuivre Kjeldahl, Technique, Contient 1 g Na2SO4 et l’équivalent de 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1000 Tablets
500 Tablets
Description
Kjeldahl Copper Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Equivalent Of 0.1g CuSO4, Fisher Chemical, Quantity: 1000 tablets, Blue-White, MDL Number: 147336, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid
Spécification
Couleur | Blue-White |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 500 Tablets |
Forme physique | Solide |