Learn More
Leica Microsystems Support de LED KL300 pour plaque de base
Spécialement conçu pour maintenir en toute sécurité votre source de lumière LED. Le support de LED Leica Microsystems™ KL300, pour plaque de base, permet de libérer de l’espace précieux sur la paillasse.
Marque: Leica Microsystems 31120250
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fixation directe au socle pour stéréomicroscope.
- Occupe très peu d’espace.
- Permet de déplacer facilement le microscope et le système d’éclairage ensemble.
- Maintient une orientation d’éclairage constante et cohérente lorsque le stéréomicroscope est recentré ou déplacé.
Spécification
Support à LED, pour plaque de base | |
LED modèle KL300 | |
1 de chaque |