Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaisons de protection respirante contre les éclaboussures et les particules Kleenguard* A50
Combinaisons respirantes à capuchon et à durée de vie limitée avec rabat pour appareil respiratoire. Les combinaisons respirantes de protection contre les éclaboussures et les particules, avec capuchon, KLEENGUARD™ A50 Kimberly-Clark™, blanches, sont conçues pour offrir un confort, une sécurité et une résistance accrus
453.00€ - 474.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison anti-éclaboussures et anti-particules respirante A50 |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | SMS |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture à glissière à double sens |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11730684
|
Kimberly-Clark Professional™
96830 |
L |
453.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11720684
|
Kimberly-Clark Professional™
96820 |
M |
453.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710684
|
Kimberly-Clark Professional™
96810 |
S |
453.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740684
|
Kimberly-Clark Professional™
96840 |
XL |
453.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750684
|
Kimberly-Clark Professional™
96850 |
XXL |
453.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760684
|
Kimberly-Clark Professional™
96860 |
XXXL |
474.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Combinaison à capuchon blanche à durée de vie limitée
- 25/boîte
- Offre une protection EPP de catégorie III
- Rabat et capuche conçus pour faciliter la mise en place d’un appareil respiratoire
- Offre une protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides et les particules de poussière
- Tissu SMS durable avec traitement supplémentaire pour une protection accrue
- Disponibles en taille S à 3XL
Spécification
Combinaison anti-éclaboussures et anti-particules respirante A50 | |
SMS | |
Fermeture à glissière à double sens | |
EPI A50 Catégorie III | |
60 cm |
Unisexe | |
Blanc | |
Piqué | |
23,4 in |