Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants résistants aux produits chimiques en néoprène / latex KleenGuard™ G80
Marque:  Kimberly-Clark Professional™ 38743
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.03000kg
Code produit. 15336748
  • 127.00€ / 120 boîtes
Expédition estimée
06-10-2020
Description
Description
  • Néoprène sur latex de caoutchouc naturel avec doublure en coton floqué pour plus de confort et d’absorption de la transpiration
  • Haute résistance aux acides, aux huiles, aux solvants et aux alcalis
  • Conforme à la norme EN 374-AKL et dispose d’un haut niveau de dextérité, selon la norme EN420:2003
  • Ne convient pas aux personnes souffrant d’allergies au latex de type 1
Spécification
Spécification
Safety
Neoprene, Latex
Large
Blue, Yellow
EN420:2003
Plain
12 pairs/case
12 pairs/case
30.48 cm
AKL