Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants résistants aux produits chimiques en néoprène / latex KleenGuard™ G80
Click to view available options
Dimensions:
L
Moyenne
S
XL
Description
- Néoprène sur latex de caoutchouc naturel avec doublure en coton floqué pour plus de confort et d’absorption de la transpiration
- Haute résistance aux acides, aux huiles, aux solvants et aux alcalis
- Conforme à la norme EN 374-AKL et dispose d’un haut niveau de dextérité, selon la norme EN 420:2003
- Ne convient pas aux personnes souffrant d’allergies de type 1 au latex
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003, EN 374 |
Couleur | Bleu, Jaune |
Latex Free | Non |
Matériau | Néoprène, Latex |
Dimensions | S |
Épaisseur (impériale) | 27,5 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,69 mm |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AKL |
Type de manchette de gant | Droit |
Grip Design | Bouts des doigts texturés |