Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Combinaisons respirantes de protection contre les liquides et les particules, à capuchon, KLEENGUARD™ A45
Combinaisons respirantes à capuchon et à usage unique avec rabat pour appareil respiratoire. La meilleure solution pour garantir le confort de l’utilisateur, fabriqué à partir d’un tissu et d’un film laminé haute performance. Protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides ou les particules de poussière. EPP catégorie III.
Marque: Kimberly-Clark™ Professional 99650
Code nomenclature Nacres: HA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Alert:
En raison de la forte demande, cet article peut connaître des délais d’approvisionnement / mise en production plus longs et les dates d’expédition / livraison peuvent ne pas être exactes.
Description
- 25/boîte
- Combinaisons blanches, très respirantes, anti-statiques et sans silicone
- Structure en tissu et film laminé haute performance pour un confort, une sécurité et une résistance accrus.
- Offre une protection EPP de catégorie III
- Rabat et capuche conçus pour faciliter la mise en place d’un appareil respiratoire
- Offre une protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides et les particules de poussière
- L’association ultime de la protection et du confort de l’utilisateur dans les domaines plus critiques.
- Capuchon spécialement conçu pour s’adapter à un appareil respiratoire, manches longues,
- Fermeture éclair pleine longueur
Spécification
Fermeture éclair avant pleine longueur | |
A45 | |
Offrent des niveaux élevés de protection à l’avant et assurent un grand confort et une bonne respirabilité à l’arrière | |
Avec hotte | |
S |
Tissu et film laminé haute performance | |
Blanc | |
60 cm | |
25/boîte | |
5,68kg |