Learn More
KLHL14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KLHL14 |
---|---|
Concentration | 0.41 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843714
|
Proteintech
14849-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833714
|
Proteintech
14849-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
KLHL14 is a member of the KLHL family.Spécification
KLHL14 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q69ZK5, Q9P2G3 | |
225266, 364823, 57565 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
KLHL14 |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
kelch like 14 (Drosophila), Kelch like protein 14, KIAA1384, KLHL14 | |
Klhl14 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |