missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 17229-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837084

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

KLHL18 is a protein coding gene.
Spécification

Spécification

KLHL18
Polyclonal
Unconjugated
KLHL18
kelch like 18 (Drosophila), Kelch like protein 18, KIAA0795, KLHL18
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23276, 270201, 316012
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O94889
Klhl18
KLHL18 Fusion Protein Ag11070
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions