missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL31 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24781-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16803275

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The function remains unknown.
Spécification

Spécification

KLHL31
Polyclonal
Unconjugated
KLHL31
BKLHD6, KBTBD1, kelch like 31 (Drosophila), Kelch like protein 31, Kelch like protein KLHL, KLHL, KLHL31
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
244923, 401265
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BWA5, Q9H511
KLHL31
KLHL31 Fusion Protein Ag20462
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions