missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLHL34 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KLHL34 |
---|---|
Concentration | 0.44 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811525
|
Proteintech
21981-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801525
|
Proteintech
21981-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
KLHL34 (Kelch Like Family Member 34) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is KLHL13.Spécification
KLHL34 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human | |
Q8N239 | |
257240, 302703 | |
KLHL34 Fusion Protein Ag16001 | |
Primary | |
-20°C | |
KLHL34 |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
kelch like 34 (Drosophila), Kelch like protein 34, KLHL34 | |
KLHL34 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |