missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL34 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 21981-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16801525

  • 329.85€ / 150µL

Expédition estimée
09-03-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

KLHL34 (Kelch Like Family Member 34) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is KLHL13.
Spécification

Spécification

KLHL34
0.44 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8N239
kelch like 34 (Drosophila), Kelch like protein 34, KLHL34
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
257240, 302703
Western Blot
Unconjugated
KLHL34
Liquid
KLHL34
KLHL34 Fusion Protein Ag16001
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Rat
Vidéos
FDS
Documents