Learn More
KLRG1 Golden Hamster, FITC, Clone: 2F1, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
94.25€ - 505.00€
Spécification
Antigène | KLRG1 |
---|---|
Clone | 2F1 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15902428
|
EnquireBio
QAB74-F-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15992418
|
EnquireBio
QAB74-F-100UG |
100 μg |
264.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912428
|
EnquireBio
QAB74-F-500UG |
500 μg |
505.00€
500µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
KLRG1 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Golden Syrian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
50928 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
2F1 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_058666 | |
Klrg1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |