Learn More
KNF™ Neuberger Pompes à liquide, à membrane standard LIQUIPORT™ série  NF, tête en polypropylène
Pour un transfert et un dosage pratiques de liquides neutres ou corrosifs
Marque:  KNF™ Neuberger 153687/153257
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.70000kg
Code produit. 10032542
  • 807.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
12-10-2020
Description
Description
Les pompes sont à auto-amorcage, sans entretien et fonctionnent à sec indéfiniment sans dommages. Sélectionnez la pompe la plus adaptée en fonction du débit, de la pression de sortie maximale et des matériaux humides.
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Commande manuelle du débit du panneau avant
  • Protection contre la surpression
  • Aucune pièce métallique humide risquant de se corroder
  • Boîtier étanche fiable
  • Tous les modèles sont équipés de membranes en PTFE et de vannes FFPM
Trois considérations pour les applications à membrane liquide :
  • L’entrée de la pompe ne doit pas être inférieure au niveau du liquide transféré
  • Un filtre d’entrée est requis si le milieu contient des particules ou des fibres de dimension supérieure à 50 microns
  • La pulsation varie selon les modèles de pompe spécifiques
Informations sur la commande
For 100/230 V 50/60 Hz.
Spécification
Spécification
Manuel
0,5 à 3 l/min.
3000 tr/min
CE, EN 61010-1, EN 61326-1
Pompe de laboratoire Liquiport™, prise secteur, manuel d’utilisation
Tête de pompe en polypropylène, plaque / joints de vanne en FFPM, diaphragme enduit de PTFE, PA, TPE, boîtier en polycarbonate
1,5 kg
IP 65
7,4 in
4 po
16 cm
5°C
NF1.300KT.18S
Manuel
100 / 230 V
<40 dB (A)
100/230 V, 50/60 Hz
24 w
90°psi
50/60 Hz
6,2 in
18,8 cm
40°C