Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs à tuyaux en acier inoxydable 316 Koflo
Marque:  Cole-Parmer™ 04669-60
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11794119
  • 190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
19-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Mélangeur en ligne
• Mélangeur en ligne à embouts lisses
• Alternance d'éléments droits et gauches spécialement conçus pour haute viscosité
• Convient pour résine époxy
• Embouts lisses pour raccord à serrage
• Mélangeur inox
Spécification
Spécification
Mélange de liquides à haute viscosité
292mm
6mm
Agitateur à tubes
Acier inox 316