Learn More
Cole-Parmer™ Agitateurs à tuyaux en acier inoxydable 316 Koflo
Marque: Cole-Parmer™ 04669-56
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Mélangeur en ligne• Mélangeur en ligne à embouts lisses
• Alternance d'éléments droits et gauches spécialement conçus pour haute viscosité
• Convient pour résine époxy
• Embouts lisses pour raccord à serrage
• Mélangeur inox
Spécification
Mélange de liquides à haute viscosité | |
178mm | |
6mm |
Agitateur à tubes | |
Acier inox 316 |