Learn More
DWK Life Sciences Flacons Kontes™ à trois cols inclinés et joints coniques standard
Les cols latéraux sont des cols centraux inclinés pour une plus grande accessibilité
Marque:  DWK Life Sciences 6060201024
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11822933
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
4.01 in
Verre borosilicaté
À angles
Centre 24/40, côté 24/40
102 mm
500 ml
Joint externe conique standard
3
Round