Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
63.75€ - 514.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Type Colonne de chromatographie économique
“End-capped” Oui
À utiliser avec (application) Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
Gamme de température (métrique) 0 à 50°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Capacité de colonne Longueur (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de colonne Longueur (métrique) Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11772364
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
420400-2510
49 ml 100 mm 5/boîte
235.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11782364
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
420400-2520
98 ml 200 mm 5/boîte
514.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12943351
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
420401-2510
49 ml 100 mm À l’unité
63.75€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17278630
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
420401-2512
638 mL 1200 mm 1/boîte
223.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17956370
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
420401-2550
246 mL 500 mm Each
113.39€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-07-2024
pour voir le stock disponible 
12973351
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
420400-2515
74 ml 150 mm 5/boîte
239.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12913361
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
420400-2530
147 ml 300 mm 5/boîte
255.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12933351
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
420400-2505
25 ml 50 mm 5/boîte
206.00€
5 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Avec des adaptateurs de débit
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Spécification
Spécification
25 mm
Oui
0 à 50°C
20μ m
PEHD
4.91 cm3
Colonne de chromatographie économique
Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
14.5 psi
Verre borosilicaté de type I, classe A
Luer-Lock mâle
NaOH 2N ou 100 % d’éthanol