Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’incubation Kontes™
Pour les études métaboliques des biomatériaux
181.56€ - 301.92€
Spécification
Matériau du bouchon | Caoutchouc |
---|---|
Capacité (métrique) | 10 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Pour mesurer les rendements de C14O2 suite à l’incubation, à l’incubation in-vitro, aux essais biologiques d’insuline, aux oxydations au persulfate et à la distillation des acides ou des bases volatils |
Hauteur (impériale) | 2 in |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Matériau | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Matériau | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10208294
|
DWK Life Sciences
8823000010 |
10 ml | Caoutchouc | Verre borosilicaté | Sans bras latéral |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11843173
|
DWK Life Sciences
8823600010 |
10 ml | Caoutchouc | Verre borosilicaté | Bras latéral |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Idéaux pour mesurer les rendements de C14O2 suite à l’incubation, à l’incubation in vitro, aux dosages biologiques d’insuline, aux oxydations au persulfate et à la distillation des acides ou des bases volatils. Conviennent également pour une utilisation avec des tampons au phosphate ou au bicarbonate quand l’acide ou l’alcali est introduit à la fin d’une réaction.
- Disponibles avec ou sans bras latéral
- Le flacon avec bras latéral permet à l’aiguille d’entrer sans déranger les conditions établies.
Informations sur la commande
Bouchons et puits central vendus séparément.
Spécification
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
2 in | |
1.2 in | |
Bouchon |
10 ml | |
Pour mesurer les rendements de C14O2 suite à l’incubation, à l’incubation in-vitro, aux essais biologiques d’insuline, aux oxydations au persulfate et à la distillation des acides ou des bases volatils | |
5 cm | |
3.1 cm |