Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger filetés réutilisables Kimble™ Kontes™ KIMAX™
La paroi épaisse supporte des vitesses de centrifugation élevées
500.00€ - 758.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec | Utilisé pour la séparation des sédiments neutralisés pour la culture d’échantillons d’expectoration dans les applications microbiologiques et le travail clinique |
Matériau de revêtement | Caoutchouc |
Diamètre du filetage | 24-410 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11808462
|
DWK Life Sciences
45212-35 |
35 mL | 100 mm |
500.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11818462
|
DWK Life Sciences
45212-50 |
50 ml | 123 mm |
758.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La paroi épaisse supporte des vitesses de centrifugation élevées
Idéal pour la séparation des sédiments neutralisés pour la culture d’échantillons d’expectoration dans les applications microbiologiques et le travail clinique.
- La pastille de marquage est sablée
- Les bouchons ne sont pas fixés
- Fournis avec bouchons autoclavables avec revêtement en caoutchouc
- La finition filetage GPI est de 24 mm-410
Spécification
USP, ASTM E 438 | |
Utilisé pour la séparation des sédiments neutralisés pour la culture d’échantillons d’expectoration dans les applications microbiologiques et le travail clinique | |
24-410 | |
Rond | |
Pastille de marquage | |
Tube à centrifuger |
Verre borosilicaté | |
Caoutchouc | |
Autoclavables | |
Rond | |
29 mm | |
3550 x g |