Learn More
DWK Life Sciences Tube à vide Kimble™ Kontes™ Schlenk avec vanne HI-VAC
Convient à une utilisation avec des collecteurs K216050 ou K216060
159.00€ - 222.00€
Spécification
Type de produit | Tube à vide |
---|---|
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec | Collecteurs 216050 ou 216060 |
Comprend | Valve Hi-Vactrade;, clé de robinet |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Longueur totale (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Longueur totale (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11815115
|
DWK Life Sciences
218710-0015 |
3,93 in | 6,49 in | 2,55 in |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11848532
|
DWK Life Sciences
218710-0100 |
5,9 in | 5,9 in | 3,14 in |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11880014
|
DWK Life Sciences
218710-0025 |
3,93 in | 6,49 in | 2,75 in |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11838532
|
DWK Life Sciences
218710-0050 |
4,72 in | 4,72 in | 2,95 in |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Verre borosilicaté à paroi moyenne
Spécification
Tube à vide | |
Verre borosilicaté | |
Valve Hi-Vactrade;, clé de robinet |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A | |
Collecteurs 216050 ou 216060 |