Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ensemble de microfiltration Ultra-Ware™ avec support en verre fritté revêtu en PTFE (47 mm)
Utilisée pour l’autoclavage avec le filtre en place et conçue pour traiter jusqu’à 500 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
Marque: DWK Life Sciences 953780-0000
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Utilisée pour l’autoclavage avec le filtre en place et conçue pour traiter jusqu’à 500 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
- Fourni avec une base de support en verre fritté de porosité 40-60 microns revêtue en PTFE, un entonnoir gradué de 300 ml revêtu en PTFE, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n° 8
- Le revêtement en PTFE empêche la membrane d’adhérer à la surface en verre rodé
- Les réservoirs sont gradués de 100 à 250 ml par incréments de 25 ml
- La taille du préfiltre est de 35 mm
- La surface approximative du filtre est de 9,6 cm2
- La connexion à notre flacon de filtration 1 L (disponible en accessoire) s’effectue avec un bouchon en silicone n° 8
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
PTFE | |
3 po | |
9 in |
300 ml | |
7,6 cm | |
22,9 cm |