Learn More
DWK Life Sciences Ensemble de microfiltration Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ avec support en acier inoxydable et joint rodé (90 mm)
Recommandé lors du filtrage d’importants volumes de solutions visqueuses ou protéiques pour offrir le débit maximal.
Marque: DWK Life Sciences 953855-1090
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Cet ensemble est également utilisé pour produire un filtrat ultra-propre, car l’écran ne versera aucune particule sur le filtrat
- Chaque appareil est fourni avec une grille de support en acier inoxydable, une base de support en verre, un entonnoir de 1000 ml, une pince en aluminium anodisé et un flacon de filtration
- Maille en acier inoxydable 304 80 x 80, taille d’ouverture de 0,0055 po, surface ouverte de 19,4 %, diamètre de fil de 0,007 po
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Assemblage de microfiltration | |
1 L | |
16,5 cm | |
51,5 cm |
Acier inoxydable (316) | |
6,25 in | |
20,25 in |