Learn More
Bohlender KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Marque:  Bohlender C387-07
KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Code produit. 10004830
  • 241.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025