missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KRAP/SSFA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KRAP/SSFA2 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812674
|
Proteintech
14157-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802674
|
Proteintech
14157-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody recognizes endogenous KRAP, which migrates with an apparent molecular mass of 180 kDa in SDS-PAGE.
SSFA2 gene ontology annotations related to this gene include actin binding.Spécification
KRAP/SSFA2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P28290, Q922B9 | |
311146, 6744, 70599 | |
KRAP/SSFA2 Fusion Protein Ag5339 | |
Primary | |
-20°C | |
SSFA2 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cleavage signal 1 protein, CS 1, CS1, KIAA1927, KRAP, SPAG13, sperm specific antigen 2, SSFA2 | |
Ssfa2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |