Learn More
KRT36 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KRT36 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812894
|
Proteintech
14309-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802894
|
Proteintech
14309-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. This type I hair keratin is an acidic protein which heterodimerizes with type II keratins to form hair and nails. The type I hair keratins are clustered in a region of chromosome 17q12-q21 and have the same direction of transcription.Spécification
KRT36 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
B1AQ75, O76013 | |
16673, 287698, 8689 | |
KRT36 Fusion Protein Ag5483 | |
Primary | |
-20°C | |
KRT36 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HA6, Hair keratin, type I Ha6, hHa6, HKA6, K36, keratin 36, Keratin, type I cuticular Ha6, KRT36, KRTHA6 | |
Krt36 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |