Learn More
IKA™ Agitateurs incubateurs KS 3000 i
Marque:  IKA™ 0003940102
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 37.00000kg
Code produit. 13531910
  • 5999.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
IP 30 DIN EN 60529
50/60Hz
10 to 500rpm
230V
IP 30 DIN EN 60529
LED
10 to 500rpm
465mm
Incubator Shaker
KS 3000 i control
5 to 80°C
Yes
695mm
430mm
37kg
230V, 50/60Hz
Vidéos