Learn More
IKA™ Agitateurs incubateurs KS 3000 i
sur devis
Spécification
Vitesse de rotation | 10 to 500 rpm |
---|---|
Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
Tension | 230 V |
Plage de températures (métrique) | 5°C to 80°C |
Type de produit | Incubator Shaker |
Spécification
10 to 500 rpm | |
230 V | |
Incubator Shaker | |
50/60 Hz | |
430 mm | |
KS 3000 i control |
230 V, 50/60 Hz | |
5°C to 80°C | |
IP 30 DIN EN 60529 | |
695 mm | |
465 mm | |
LED |