Learn More
L(-)-2-Amino-3-phényl-1-propanol, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 183870250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3182-95-4 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. | 25g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
3182-95-4 | |
151.21 | |
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N | |
447213 | |
C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N |
C9H13NO | |
MFCD00004732 | |
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol | |
(2S)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol |
Spécification
L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol | |
Flacon en verre | |
-23 | |
90°C to 94°C | |
3182-95-4 | |
C9H13NO | |
MFCD00004732 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform | |
C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N | |
151.21 | |
151.21 | |
98% |
Authentic | |
- 23.00 (22.00°C c=1.2,1N HCl) | |
Blanc à jaune | |
25g | |
98% | |
C6H5CH2CH(NH2)CH2OH | |
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol | |
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N | |
(2S)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol | |
447213 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
- L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.