Learn More
L-adrénaline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11391757
179.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51-43-4
C9H13NO3
183.207
MFCD00002204
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
5816
CHEBI:28918
4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51-43-4
C9H13NO3
183.207
MFCD00002204
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
5816
CHEBI:28918
4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Adrenaline
Point de fusion 216°C to 219°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2368277
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3619
Rotation optique −52° (c=1 in 0.6N HCl)
Poids de la formule 183.2
Pourcentage de pureté ≥98%