Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-alanine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
L-Alanine methyl ester hydrochloride is used to make in-vivo measurement of glucose and alanine metabolism in studies of patients with diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique L-alanine est utilisé pour mesurer in vivo le métabolisme du glucose et de l’alanine dans les études sur des patients atteints de diabète.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Stockage hygroscopique sous un gaz inerte Entreposer à l’écart des agents oxydants forts.
Le chlorhydrate d’ester méthylique L-alanine est utilisé pour mesurer in vivo le métabolisme du glucose et de l’alanine dans les études sur des patients atteints de diabète.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Stockage hygroscopique sous un gaz inerte Entreposer à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Alanine methyl ester hydrochloride |
Point de fusion | 106°C to 110°C |
Beilstein | 3594033 |
Informations sur la solubilité | Soluble in Water (100mg/ml). |
Poids de la formule | 139.58 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Quantité | 5 g |
Rotation optique | +6.5° (c=10 in methanol) |
Sensibilité | Hygroscopic |