missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhydrate d’ester tert-butylique de L-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4630186
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
13404-22-3
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00035524
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
11275390
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
13404-22-3
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00035524
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
11275390
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Nom IUPAC tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Poids de la formule 181.66
Quantité 1 g
Forme physique Poudre solide ou cristalline
Identifiant produit
  • L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'