Learn More
L-arginine, base libre, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24504
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino) pentanoïque
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino) pentanoïque
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
L-arginine est un acide aminé essentiel utilisé dans les applications de recherche biochimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Arginine, Free Base
Point de fusion 223°C
pH 11.4
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Identification Pass Test
Spectre IR Conforms to reference
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Merck Index 15, 770
Conditionnement Flacon poly
Rotation spécifique +26.3 to +27.7° (+ or -)
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Quantité 100 g
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Arginine