Learn More
Chlorhydrate de l-arginine, 98,5 à 101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15875088
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
1119-34-2
C6H15ClN4O2
210.662
MFCD00064550
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
66250
Acide (2 S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate
C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
1119-34-2
C6H15ClN4O2
210.662
MFCD00064550
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
66250
Acide (2 S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate
C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Nom chimique ou matériau L-Arginine hydrochloride
Point de fusion 216°C (decomposition)
Formule linéaire NH2C(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH.HCl
Beilstein 3631658
Conditionnement Flacon en plastique
Poids de la formule 210.66
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Densité 1.42
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.42
Forme physique Poudre cristalline