Learn More
L-Arginine monohydrochloride, Merck Millipore
For biochemistry
Marque:  Merck Millipore 1015430050
Informations supplémentaires : CAS : 1119-34-2 Poids : 0.05000kg
Quantité 50 g
Code produit. 10071050
Quantité Prix
1 51.11€ / 50g
10 44.60€ / 50g
Date d’expédition estimée: 03-03-2022
Description
Description
  • Substrat de l’oxyde nitrique, synthase qui est convertie en citrulline et en oxyde nitrique (NO).
  • Induit la libération d’insuline par un mécanisme dépendant de l’oxyde nitrique.
  • Note d’analyse :
    • Dosage (titration d’acide perchlorique, calculé sur la substance séchée) : ≥ 99,0 %
    • Identité (spectre IR) : test réussi
    • Aspect : blanc à presque blanc, poudre fine
    • Aspect de la solution (1 mol/L, eau) : transparente et incolore
    • Rotation spéc. (α 20/D, 50 g/l, acide chlorhydrique 1 mol/l, calc. sur substance séchée) : 21,0 à 22,0°
    • Absorption UV (260 nm ; 1 mol/L ; 1 cm ; eau) : ≤ 0,20
    • Absorption UV (280 nm ; 1 mol/L ; 1 cm ; eau) : ≤ 0,05
    • Sulfate (SO4) : ≤ 0,01 %
    • Métaux lourds (sous forme de Pb) : ≤ 0,001 %
    • As (Arsenic) : ≤ 0,0005 %
    • Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
    • Co (cobalt) : ≤ 0,0005 %
    • Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
    • K (potassium) : ≤ 0,0005 %
    • Mg (magnésium) : ≤ 0,0005 %
    • Na (sodium) : ≤ 0,005 %
    • Zn (zinc) : ≤ 0,0005 %
    • NH4 (ammonium) : ≤ 0,01 %
    • Acides aminés étrangers : ≤ 0,3 %
    • Autres substances réagissant à la ninhydrine : ≤ 0,2 %
    • Perte lors du séchage (105°C ; 3 h) : ≤ 0,3 %
Spécification
Identifiants chimiques
99% dry basis (perchloric acid titration)
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1
C6H14N4O2 · HCl
210.66
Poudre
730 g/L
1119-34-2
1.42 g/cm3 (at 20°C)
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
MFCD00064550
5.7 (20°C, 100 g/L in H2O)
[H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Spécification
Poudre
99% dry basis (perchloric acid titration)
C6H14N4O2 · HCl
α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Chlorure d’acide (2S)-2-amino-5-[(diaminométhylidène)amino]pentanoïque hydrogéné
730 g/L
5.7 (20°C, 100 g/L in H2O)
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1119-34-2
C6H15ClN4O2
MFCD00064550
1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1
[H+].[Cl-].N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
210.66
1.42 g/cm3 (at 20°C)
50 g