Learn More
L(-)-Carvone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-83556
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6485-40-1
C10H14O
150.22
MFCD00001578
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
--carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
439570
CHEBI:15400
(5R)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-én-1-one
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6485-40-1
C10H14O
150.22
MFCD00001578
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
--carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
439570
CHEBI:15400
(5R)-2-méthyl-5-prop-1-én-2-ylcyclohex-2-én-1-one
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L(-)-Carvone
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9580g/mL
Point d’ébullition 227.0°C to 230.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4950 to 1.5020
Quantité 5 g
Beilstein 07, 157
Merck Index 14, 1874
Gravité spécifique 0.958
Rotation spécifique − 57.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Carvone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.