Learn More
L(+)-citrulline, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 110471000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 372-75-8 Poids : 0.15000kg
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
372-75-8 | |
175.19 | |
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N | |
9750 | |
Acide(2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoïque |
C6H13N3O3 | |
MFCD00064397 | |
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l | |
CHEBI:16349 | |
C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N |
Spécification
200ppm max | |
200ppm max | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
+ 25.50 (20.00°C c=8,6N HCl) | |
200ppm max | |
Blanc | |
100g | |
99% | |
H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H | |
15, 2330 | |
Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol | |
C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N | |
175.19 | |
CHEBI:16349 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
L(+)-Citrulline | |
0.1% max. | |
0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
0.1% max | |
+ 25.5 | |
95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell | |
214°C | |
372-75-8 | |
C6H13N3O3 | |
MFCD00064397 | |
l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l | |
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N | |
Acide(2S)-2-amino-5-(carbamoylamino)pentanoïque | |
9750 | |
175.19 | |
99% |