Learn More
Hydrate d’hydrochlorure de l-cystéine, 98,5-101,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• Le chlorydrate de L-cystéine hydraté est un acide aminé protéinogène non essentiel couramment utilisé dans les réactions chimiques, par exemple, la chaîne latérale du thiol dans la cystéine participe souvent aux réactions enzymatiques en tant que nucléophile.
Application
• Le chlorhydrate de L-cystéine hydraté joue un rôle important en tant qu’inhibiteur de l’histidine ammonia-lyase avec la capacité d’interférer avec l’action de l’histidine ammonia-lyase.
•Dans les réactions chimiques, le chlorhydrate de L-cystéine hydraté est utilisé comme matière première pour la production de S-carboxyméthyl-L-cystéine, de base de L-cystéine et de N-acétyl-L-cystéine.
•Ce composé a également une activité antioxydante.
• Il a été utilisé dans des protocoles de laboratoire pour séparer des neurones ganglionnaires de la racine dorsal.
•Ce composé est appliqué pour étudier l’effet inhibiteur du chlorhydrate de L-cystéine hydraté dans la prévention du brunissement enzymatique des pommes.
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Cysteine hydrochloride hydrate |
Point de fusion | 175°C |
Ammonium | 100ppm max. |
Couleur | Blanc ou incolore |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5-101.0% |
Spectre IR | Authentique |
Formule linéaire | HCl·xH2O |
Fer (Fe) | 20ppm max. |
Beilstein | 04, 506 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- L-Cysteine hydrochloride hydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.