Learn More
L-cystine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042195
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
56-89-3
C6H12N2O4S2
240.292
MFCD00064228
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
67678
CHEBI:16283
Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
56-89-3
C6H12N2O4S2
240.292
MFCD00064228
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
67678
CHEBI:16283
Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
L-cysteine acts as a major source of sulfur in cell culture. Cysteine has been used in pulse-chase experiments to study protein expression from an inducible promoter. L-Cysteine is used to supplement cell culture media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-cystéine agit en tant que source majeure de soufre dans la culture cellulaire. La cystéine a été utilisée dans des expériences de pulse-chase pour étudier l’expression des protéines à partir d’un promoteur inductible. La L-cystéine est utilisée pour compléter les milieux de culture cellulaire.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau et le HCL.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Cystine
Point de fusion >240°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1728094
Merck Index 14,2782
Informations sur la solubilité It is soluble in water and HCL.
Poids de la formule 240.3
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Densité 1.68
Quantité 10 g
Rotation optique −219° (c=1 in 1N HCl)
Forme physique Poudre