Learn More
L(-)-épinéphrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-125355
23.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51-43-4
MFCD00002204
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
5816
CHEBI:28918
4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51-43-4
MFCD00002204
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
5816
CHEBI:28918
4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L(-)-Epinephrine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 208.0°C to 211.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H13NO3
Formule linéaire (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Quantité 1 g
Beilstein 13, 830
Merck Index 15, 3674
Conditions de rotation spécifiques − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Rotation spécifique − 51.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine