Learn More
L(-)-glucose, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 241920050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 921-60-8 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
921-60-8 | |
180.16 | |
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N | |
10954115 | |
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
C6H12O6 | |
MFCD00148913 | |
l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer | |
CHEBI:37626 | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Spécification
(10% aq. soln.) clear, colorless | |
Authentic | |
− 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3) | |
Blanc | |
5g | |
97.5% min. (ELSD) (HPLC) | |
MFCD00148913 | |
(10% in water) Clear colorless | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O | |
180.16 | |
CHEBI:37626 | |
Poudre cristalline |
L(-)-Glucose | |
Flacon en verre | |
− 52.00 | |
153.0°C to 156.0°C | |
921-60-8 | |
C6H12O6 | |
l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer | |
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N | |
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal | |
10954115 | |
180.16 | |
98% |