Learn More
L-glutamine, ≥98,5%, ultrapure, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific J16285.A1
Informations supplémentaires : CAS : 56-85-9 Poids : 1.00000kg
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 15875288
  • 339.96€ / 1kg
En stock, prêt à être expédié: 1
Identifiants chimiques
56-85-9
146.146
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
5961
(2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
C5H10N2O3
MFCD00008044
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CHEBI:18050
C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Spécification
L-Glutamine
C5H10N2O3
MFCD00008044
l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
(2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
5961
146.14
≥98.5%
56-85-9
H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
1723797
Flacon en plastique
C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
146.146
CHEBI:18050
Poudre cristalline
1 kg