Learn More
L-menthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
L-Menthol is used as a cooling agent that strongly activates TRPM8.(Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily M, Member 8 is a Protein Coding gene). It is used as analgesic (topical), antipruritic agent. It is used as: refreshing agent, food flavor, cool and antipruritic drug, carminative drug. Menthol crystals is used for pers onal care and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans 100 % dʼéthanol, de méthanol (100 mg/ml), dʼéther et de chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Ranger à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts, les phénols, le permanganate de potassium, le trioxyde de chrome, lʼhydrate de chloral, le thymol, le pyrogallol, le résorcinol, le camphre, lʼhydrate de butylchloral, le betanaphthol, lʼexalgine.
Soluble dans 100 % dʼéthanol, de méthanol (100 mg/ml), dʼéther et de chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Ranger à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts, les phénols, le permanganate de potassium, le trioxyde de chrome, lʼhydrate de chloral, le thymol, le pyrogallol, le résorcinol, le camphre, lʼhydrate de butylchloral, le betanaphthol, lʼexalgine.
Specifications
Nom chimique ou matériau | L-Menthol |
Point de fusion | 42°C to 45°C |
Densité | 0.89 |
Point d’ébullition | 212°C to 216°C |
Point d’éclair | 93°C (199°F) |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 1902293 |
Merck Index | 14,5837 |
Informations sur la solubilité | Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water. |
Rotation optique | −50° (c=10 in ethanol) |
Show More |