Learn More
L-menthone, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-155816
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
14073-97-3
C10H18O
154.25
MFCD00001634,MFCD00136033
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
--menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
26447
CHEBI:15410
(2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
14073-97-3
C10H18O
154.25
MFCD00001634,MFCD00136033
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
--menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
26447
CHEBI:15410
(2S,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau l-Menthone
Note relative au nom 85%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 207°C to 210°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4490 to 1.453
Quantité 25 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 15, 5906
Gravité spécifique 0.89
Conditions de rotation spécifiques −6° (20°C c=4,ethanol)
Rotation spécifique -6
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,miscible with ethanol and,ethyl ether
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • l-Menthone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.