Learn More
Chlorhydrate de L-méthioninamide, 98 %, ACROS Organics
Marque:  Acros Organics 426710050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 16120-92-6 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10011094
  • 173.00€ / 5g
Date d’expédition estimée: 05-07-2021
Identifiants chimiques
16120-92-6
184.68
PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
18531008
Cl.CSCCC(N)C(N)=O
C5H13ClN2OS
MFCD00039084
l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
2-amino-4-(methylsulfanyl)butanamide hydrochloride
Spécification
L-Methioninamide hydrochloride
5g
97.5 to 102.5% (Argentometry)
CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl
l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
Cl.CSCCC(N)C(N)=O
184.68
184.69
Flacon en verre
16120-92-6
C5H13ClN2OS
MFCD00039084
PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
2-amino-4-(methylsulfanyl)butanamide hydrochloride
18531008
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • L-Methioninamide hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats