Learn More
L-méthionine, multiofficinal, U.S.P., J.T.Baker™
Catalog Number p-5391643
239.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
63-68-3
C5H11NO2S
149.21
MFCD00063097 MFCD00801344
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
6137
CHEBI:16643
CSCC[C@H](N)C(O)=O
63-68-3
C5H11NO2S
149.21
MFCD00063097 MFCD00801344
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
6137
CHEBI:16643
CSCC[C@H](N)C(O)=O
Nom chimique ou matériau L-Methionine
Conditionnement Flacon poly
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Poids de la formule 149.21
Qualité Multiofficinal / USP
Quantité 100 g