Learn More
L-noradrénaline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-noradrénaline sert de neurotransmetteur adrénergique. Elle agit comme précurseur déméthylé de l’épinéphrine (adrénaline). Elle est également utilisée pour traiter les personnes présentant une faible pression artérielle, comme médicament sympathomimétique pour traiter les personnes en vasodil
La L-noradrénaline sert de neurotransmetteur adrénergique. Elle agit comme précurseur déméthylé de l’épinéphrine (adrénaline). Elle est également utilisée pour traiter les personnes présentant une faible pression artérielle, comme médicament sympathomimétique pour traiter les personnes en vasodil
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Noradrenaline |
CAS | 51-41-2 |
Point de fusion | ∽220°C (decomposition) |
Formule moléculaire | C8H11NO3 |
Numéro MDL | MFCD00025592 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 4231961 |
Sensibilité | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,6695 |