Learn More
Chlorhydrate de L-ornithine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
L-Ornithine hydrochloride is used in the biosynthesis of L-arginine, L-proline and polyamines. It plays an important role in ammonia metabolism via the urea cycle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de L-ornithine est utilisé dans la biosynthèse de la L-arginine, L-proline et des polyamines. Il joue un rôle important dans le métabolisme de l’ammoniac via le cycle de l’urée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (543 mg/ml à 20°C) et dans l’alcool.
Remarques
Conserver à température ambiante. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Le chlorhydrate de L-ornithine est utilisé dans la biosynthèse de la L-arginine, L-proline et des polyamines. Il joue un rôle important dans le métabolisme de l’ammoniac via le cycle de l’urée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (543 mg/ml à 20°C) et dans l’alcool.
Remarques
Conserver à température ambiante. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Ornithine hydrochloride |
Point de fusion | ∼238°C (decomposition) |
Beilstein | 3625847 |
Merck Index | 14,6874 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (543mg/ml at 20°C),and alcohol. |
Poids de la formule | 168.62 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Quantité | 25 g |
Rotation optique | +23° (c=5 in 5N HCl) |