Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester éthylique de L-phénylalanine, 99 %
Catalog Number p-181800
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
3182-93-2
C11H16ClNO2
229.70
MFCD00012507
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
165085
éthyle (2S)-2-amino-3-phénylpropanoate ; chlorhydrate
[H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
3182-93-2
C11H16ClNO2
229.70
MFCD00012507
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
165085
éthyle (2S)-2-amino-3-phénylpropanoate ; chlorhydrate
[H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 154°C to 157°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Quantité 10 g
Beilstein 14, 497
Conditions de rotation spécifiques +33.70° (21°C c=2,C2H5OH)
Rotation spécifique + 33.7
Poids de la formule 229.71
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Fine Needle-Like Crystalline Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.