Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10006393
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2133-40-6
C6H12NO2
130.17
MFCD00012708
BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
2733200
(2S)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-1-ium
COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2133-40-6
C6H12NO2
130.17
MFCD00012708
BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
2733200
(2S)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-1-ium
COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau L-Proline methyleester hydrochloride
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Poids de la formule 165.62
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Eau 0.5% max. (K.F.)
Conditions de rotation spécifiques −33° (20°C c=1,H2O)
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux