Learn More
Acide L+-tartrique, sel disodique, dihydraté, réactif ACS (cristaux), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
10kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate |
pH | 7,0 à 9,0 (5 % de solution à 25°C) |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | (CHOHCOONa)2·2H2O |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :290 g/l (20°C).Autres solubilités : insoluble dans les solvants organiques |
Nom IUPAC | (2R,3R)-2,3-acide dihydroxybutanedioïque ; sodium;dihydraté |
Poids de la formule | 230.08 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | Réactif ACS |